Få mere at vide
(1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 17614-10-7 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester, Phenyl Isopropylcarbamate, NSC 190576 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(2)11-10(12)13-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | phenyl N-propan-2-ylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |