Få mere at vide
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 76508-35-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 N O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. I (EP), Piroxicam Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-7(2)18-12(15)10-11(14)8-5-3-4-6-9(8)19(16,17)13-10/h3-7,13-14H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Vis mere |