Få mere at vide
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-Dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17953016
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953016 100 mg
17901516 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.12
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-Dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
CAS 118854-48-1
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H15 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP), Meloxicam USP Related Compound C, Meloxicam USP RC C, Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound C, Meloxicam Impurity F, Piroxicam Impurity L
InChI formel InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC navn propan-2-yl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1ÃŽ»^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 297.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 297,0671 g/mol