Få mere at vide
1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30052313
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052313 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052313 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0156.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester)
CAS 1286165-14-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H18 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flavoxate Hydrochloride Imp. C (EP), Flavoxate Imp. C (EP), 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester, Flavoxate Hydrochloride Impurity C, Flavoxate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C20H18O4/c1-12(2)23-20(22)16-11-7-10-15-17(21)13(3)18(24-19(15)16)14-8-5-4-6-9-14/h4-12H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C
IUPAC navn propan-2-yl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 322.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 322.1205 g/mol