Få mere at vide
1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Klorobenzoyl)fenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17983416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17983416 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17983416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0505.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
CAS 217636-48-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H27 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fenofibrate Imp. G (EP), Fenofibrate USP Related Compound C, Fenofibrate USP RC C, 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Related Compound C, Fenofibrate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn propan-2-yl 2-[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy-2-methylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 446.92
Mængde 25 mg
Formel vægt 446,1496 g/mol