Få mere at vide
1-Methyldibenzothiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyldibenzothiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-8-12-13(9)10-6-2-3-7-11(10)14-12/h2-8H,1H3 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 198.0503 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |