Få mere at vide
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10674955 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10674955 1 g Glasflaske 1g
10675145 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674955 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194960010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6914-76-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6914-76-7
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00001290
InChI nøgle DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl, pubchem16037, 1-methylcyclopropanoic acid, acmc-209o6g, d07fpq, 1-carboxy-1-methylcyclopropane, dizklzklnkqfgb-uhfffaoysa
PubChem CID 81326
IUPAC navn 1-methylcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL CC1(CC1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34.0°C to 36.0°C
Kogepunkt 183.0°C to 185.0°C
Flammepunkt 84°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C3H4CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 09, II, 5
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.