Få mere at vide
1-Methylcyclopentene, 98%
Artikelnummer. 11443098
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443098 100 g 100g
11423098 5 g 5g
11433098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18816.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-89-0 | C6H10 | 82.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-89-0
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00001397
InChI nøgle ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC navn 1-methylcyclopenten
SMIL CC1=CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclopentene
Smeltepunkt -142°C
Tæthed 0.779
Kogepunkt 73°C to 75°C
Flammepunkt −17°C (1°F)
Brydningsindeks 1.431
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1900640
Formel vægt 82.15
Procent renhed 98%