Få mere at vide
1-Methylcyclopentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylcyclopentanol |
| CAS | 1462-03-9 |
| Molekylær formel | C6H12O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-cyclopentanol, 1-Methyl-1-hydroxycyclopentane, 1-Methylcyclopentan-1-ol, 1-Methylcyclopentyl Alcohol, NSC 23230 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1(O)CCCC1 |
| IUPAC navn | 1-methylcyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vægt | 100.0888 |