Få mere at vide
1-Methylcyclohexanecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30477915
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30477915 5 g
1 options
Artikelnummer. 30477915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2947655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid
CAS 1123-25-7
Molekylær formel C8H14O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
SMIL CC1(CCCCC1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Formel vægt 142.0994