Få mere at vide
1-Methylcyclohexanecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 1123-25-7 |
| Molekylær formel | C8H14O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.0994 |