Få mere at vide
1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid-d10 |
| Molekylær formel | C8 D10 H4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid-d10, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid-d10, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)(C(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-methylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.257 |
| Formel vægt | 152.162 |