Få mere at vide
1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid-d10 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid-d10 Methyl Ester |
| Molekylær formel | C9 D10 H6 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Methyl 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylate-d10, Methyl 1-Methylcyclohexanecarboxylate-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-9(8(10)11-2)6-4-3-5-7-9/h3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)(C(=O)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-methylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.284 |
| Formel vægt | 166.178 |