Få mere at vide
1-Methylcyclohexancarboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11454160
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454160 50 g 50g
11420317 5 g 5g
11430317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21713.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 1123-25-7 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
1-Methyl-1-cyclohexancarboxylsyre blev anvendt som intern standard under bestemmelsen af valproinsyremetabolitter. Også blevet brugt som et antikonvulsivt lægemiddel og forårsager modning af murine neuroblastomceller in vitro. Anvendes i syntesen af p38 map kinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i chloroform
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-25-7
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00001463
InChI nøgle REHQLKUNRPCYEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclohexanecarboxylic acid, 1-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-methylcyclohexylcarboxylic acid, 1-methylcyclohexanoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanoic acid, 1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, methyl, acmc-2099ec, 4-09-00-00041 beilstein handbook reference
PubChem CID 70744
IUPAC navn 1-methylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC1(CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Kogepunkt 236 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 1859220
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%