Få mere at vide
1-Methylbiguanid hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971866
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971866 100 mg
17943646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0056.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Methylbiguanid hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylbiguanide Hydrochloride
CAS 1674-62-0
Analyt- eller komponentnavne 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H9 N5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Metformin Related Compound B as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Metformin Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
SMIL Cl.CNC(=N)NC(=N)N
IUPAC navn 1-carbamimidoyl-3-methylguanidin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 151.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 151,0625 g/mol