Få mere at vide
1-Methylbenzimidazole, 97%
Artikelnummer. p-7028255
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11467146
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25472.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
1-Methylbenzimidazol er det egnede reagens, der anvendes som elektrolytadditiv til de farvefølsomme solceller og faststoffarvesensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Methylbenzimidazol er det egnede reagens, der anvendes som elektrolytadditiv til
de farvefølsomme solceller og faststoffarvesensibiliserede solceller.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1632-83-3
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00192275
InChI nøgle FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol
SMIL CN1C=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylbenzimidazole
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 154°C (12 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 132.17
Procent renhed 99%