Få mere at vide
1-Methylbenzimidazol, 97%
Artikelnummer. 11477146
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477146 25 g 25g
11467146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25472.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
1-Methylbenzimidazol er det egnede reagens, der anvendes som elektrolytadditiv til de farvefølsomme solceller og faststoffarvesensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Methylbenzimidazol er det egnede reagens, der anvendes som elektrolytadditiv til
de farvefølsomme solceller og faststoffarvesensibiliserede solceller.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1632-83-3
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00192275
InChI nøgle FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol
SMIL CN1C=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylbenzimidazole
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 154°C (12 mmHg)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 132.17
Procent renhed 99%