Få mere at vide
1-Methylazepan-4-one Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17961336
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17961336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17961336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0362.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
CAS 19869-42-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C7 H13 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-8-5-2-3-7(9)4-6-8;/h2-6H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CCCC(=O)CC1
IUPAC navn 1-methylazepan-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 163.65
Mængde 100 mg
Formel vægt 163.0764 g/mol