Få mere at vide
1-Methylazepan-4-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride |
| CAS | 19869-42-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C7 H13 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-8-5-2-3-7(9)4-6-8;/h2-6H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1CCCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | 1-methylazepan-4-one;hydrochloride |
| Vis mere |