Få mere at vide
1-Methylazepan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylazepan-2-one |
| CAS | 2556-73-2 |
| Molekylær formel | C7H13NO |
| MDL nummer | MFCD00003263 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C1N(C)CCCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.18 |
| Procent renhed | 98% |