Få mere at vide
1-Methyladenin, TRC
Artikelnummer. 30005076
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005076 10 mg
30012821 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM14393510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5142-22-3
Molekylær formel C6 H7 N5
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Synonym 1-Methyl-1H-purin-6-amine, 1-Methyl-6-aminopurine, 6-Amino-1-methylpurine
IUPAC navn 1-methylpurin-6-amin
SMIL Cn1cnc2ncnc2c1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyladenine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(5(11)7)8-2-9-6/h2-3H,7H2,1H3
Formel vægt 149.0701