Få mere at vide
1-Methyladenine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16437507 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16437507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113306
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress 1-Methyladenine is a product of alkylation damage in DNA which can be repaired by damage reversal by oxidative demethylation.
1-Methyladenine is a product of alkylation damage in DNA which can be repaired by damage reversal by oxidative demethylation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyladenine
Fysisk form Solid
CAS 5142-22-3
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H7N5
Opløselighedsinformation H2O : 5.2 mg/mL (34.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2N=CN=C2N=CN1C
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.15
Procent renhed 95.0%