Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1-methyladenin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701671 25 mg Glasflaske 25mg
10227073 100 mg Glasflaske 100mg
10398380 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701671 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 201310250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5142-22-3
Molekylær formel C6H7N5
Molekylvægt (g/mol) 149.16
MDL nummer MFCD00010532
InChI nøgle HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
IUPAC navn 1-methylpurin-6-amin
SMIL CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyladenine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Beige eller gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver