missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl Xanthine, TRC

Artikelnummer. 30133459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133459 250 mg
30135038 1 g
17969994 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338575250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6136-37-4
Molekylær formel C6 H6 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl- (9CI), Xanthine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3,9-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 1-Methyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 1-Methyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 1-Methylxanthine, 2-Hydroxy-1-methyl-6,9-dihydro-1H-purin-6-one, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1-methyl-
IUPAC navn 1-methyl-3,9-dihydropurine-2,6-dione
SMIL CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methylxanthine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
Formel vægt 166.0491
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.