Få mere at vide
1-Methyl Xanthine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylxanthine-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1D3 |
| Formel vægt | 169.0679 |