Få mere at vide
1-Methyl-pyridinium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-pyridinium Chloride |
| CAS | 7680-73-1 |
| Molekylær formel | C6H8ClN |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Methylpyridinium Chloride, Methylpyridinium Chloride, N-Methylpyridinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N.ClH/c1-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | C[N+]1=CC=CC=C1.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.59 |