Få mere at vide
1-Methyl-nicotinamide Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-nicotinamide Iodide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| Formel vægt | 263.976 |