Få mere at vide
1-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470479
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470479 10 mg
16404136 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470479 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW017006
MedChemExpress 1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-L-histidine
CAS 332-80-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H11N3O2
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (738.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC1=CN(C)C=N1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Mængde 10 mg
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism