Få mere at vide
1-Methyl-L-4,5-dihydroorotisk syre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid |
| CAS | 103365-69-1 |
| Molekylær formel | C6H8N2O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O |
| IUPAC navn | (4S)-1-methyl-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.14 |
| Formel vægt | 172.0484 |