Få mere at vide
1-Methyl-L-4,5-dihydroorotisk syre, TRC
Artikelnummer. 30464479
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30464479 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30464479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338543100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Molekylær formel C6H8N2O4
Mængde 100 mg
Synonym (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMIL OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
IUPAC navn (4S)-1-methyl-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 172.14
Formel vægt 172.0484