Få mere at vide
1-Methyl-Inosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-Inosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 282.096 |
| Procent renhed | >95% |