missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl Ethynyl Estradiol, TRC

Artikelnummer. 30470327
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3049605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl Ethynyl Estradiol
CAS 15071-66-6
Molekylær formel C21 H26 O2
Mængde 5 mg
Synonym 1-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (8CI), Estradiol','17-ethynyl-1-methyl- (6CI), NSC 29746, 1-Methyl Ethynyl Estradiol, Ethinylestradiol Imp. J (EP)
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-8-18-16-6-5-14-12-15(22)11-13(2)19(14)17(16)7-9-20(18,21)3/h1,11-12,16-18,22-23H,5-10H2,2-3H3/t16-,17+,18+,20+,21+/m1/s1
SMIL Cc1cc(O)cc2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C)c12
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-1,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Formel vægt 310.1933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.