Få mere at vide
1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol ((1-Methyl-4-piperidyl)diphenylmethanol), Mikromol™
Beskrivelse
1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol ((1-Methyl-4-piperidyl)diphenylmethanol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol |
| CAS | 6071-92-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol, NSC 139647, VUF 4589 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18,21H,12-15H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1-methylpiperidin-4-yl)-diphenylmethanol |
| Vis mere |