Få mere at vide
1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol ((1-Methyl-4-piperidyl)diphenylmethanol), Mikromol™
Artikelnummer. 30049688
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049688 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049688 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1163.020025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol ((1-Methyl-4-piperidyl)diphenylmethanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol
CAS 6071-92-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol, NSC 139647, VUF 4589
InChI formel InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18,21H,12-15H2,1H3
SMIL CN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl)-diphenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 281.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 281.178 g/mol