Få mere at vide
1-Methyl-d3-L-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-L-tryptophan-D3 (1-methyl-D3) |
| CAS | 1801851-87-5 |
| Molekylær formel | C12 D3 H11 N2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | L-Tryptophan, 1-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Methyl-d3)-L-tryptophan (ACI), 1-Methyl-L-tryptophan-d3, 1-Methyl-L-tryptophan-D3 (1-methyl-D3), (2S)-2-Amino-3-[1-(methyl-d3)-1H-indol-3-yl]propanoic acid, 1-Methyl-d3-L-tryptophan |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[1-(trideuteriomethyl)indol-3-yl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.2703 |
| Formel vægt | 221.1244 |