Få mere at vide
1-Methyl-d3-imidazole, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-d3-imidazole |
| CAS | 16650-76-3 |
| Molekylær formel | C4 2H3 H3 N2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])n1ccnc1 |
| IUPAC navn | 1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.12 |
| Formel vægt | 85.0719 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |