missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-d3-histamine 2HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nt-Methyl-d3-histamine Dihydrochloride |
| CAS | 344299-49-6 |
| Molekylær formel | C6 D3 H8 N3 . 2 Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Nt-Methyl-d3-histamine Dihydrochloride, 1 H-Imidazole-4-ethanamine, 1-(methyl-d3)-, dihydrochloride (9 CI), 2-[1-(Methyl-d3)-1 H-imidazol-4-yl]ethan-1-amine hydrochloride (1:2), 2-[1-(Methyl-d3)-1 H-imidazol-4-yl]ethan-1-amine dihydrochloride, 1-Methylhistamine-d3 dihydrochloride, 1-Methyl-d3-histamine dihydrochloride, 1-Methylhistamine-D3 (N-methyl-D3) dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11N3.2 ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5 H,2-3,7H2,1H3;2*1 H/i1D3;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])n1cnc(CCN)c1 |
| IUPAC navn | 2-[1-(trideuteriomethyl)imidazol-4-yl]ethanamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.112 |
| Formel vægt | 200.0675 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?