Få mere at vide
1-Methyl-d3-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-5-tetrazolethiol methyl-d3 |
| CAS | 345909-96-8 |
| Molekylær formel | C2 2H3 H N4 S |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])n1nnnc1S |
| IUPAC navn | 1-(trideuteriomethyl)tetrazole-5-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vægt | 119.0345 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |