Få mere at vide
1-(Methyl-D3)-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Methyl-D3)-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 526203-29-2 |
| Molekylær formel | C8H8D3N3O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-3-4-5-6(11(14)15)7(8(12)13)10(2)9-5/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1nc(CCC)c(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitro-5-propyl-2-(trideuteriomethyl)pyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.21 |
| Formel vægt | 216.0938 |