Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 1-Methyl-D-tryptophan
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18704958
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18704958 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18704958 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5698/50
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor
1-Methyl-D-tryptophan is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor (IC50 = 7 μM); disrupts tryptophan catabolism. Enhances the antitumor and antiviral immunoresponses of CD8+ T-cells in vitro. Reduces tumor volume in mice with xenografts overexpressing IDO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 110117-83-4
Synonym 1MT
Mængde 50 mg
Mål Other Oxidase/Oxygenase Compounds
Molekylær formel C12H14N2O2
Formel vægt 218.25
Renhed >97%