Få mere at vide
1-Methyl-D-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-D-tryptophan |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 218.1055 |