Få mere at vide
1-Methyl Chrysene, TRC
Artikelnummer. 18002950
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18002950 10 mg
17949969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26511510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3351-28-8
Molekylær formel C19 H14
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Synonym Chrysene, 1-methyl-, 1-Methylchrysene
IUPAC navn 1-methylchrysene
SMIL Cc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylchrysene
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3
Formel vægt 242.1096