missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl Adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl Adenosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 281.112 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?