Få mere at vide
1-Methyl Adamantane, TRC
Artikelnummer. 30471933
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471933 100 mg
30466167 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320050100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-91-2
Molekylær formel C11 H18
Molekylvægt (g/mol) 150.26
Synonym 1-Methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Methyl-adamantane
IUPAC navn 1-methyladamantane
SMIL C[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl Adamantane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18/c1-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11+
Formel vægt 150.1409