Få mere at vide
1-Methyl-7-nitroisatoic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-7-nitroisatoic Anhydride |
| CAS | 73043-80-8 |
| Molekylær formel | C9H6N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1M7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O5/c1-10-7-4-5(11(14)15)2-3-6(7)8(12)16-9(10)13/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)OC(=O)c2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-methyl-7-nitro-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.15 |
| Formel vægt | 222.0277 |