missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride

Artikelnummer. 16468768
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468768 10 mg
16431198 5 mg
16444687 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468768 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0913

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 1-methyl-7-nitroisatoic anhydride (1M7) is a reagent that detects local nucleotide flexibility, for probing 2'-hydroxyl reactivity.

Tekniske data

Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 73043-80-8
Molekylvægt (g/mol) 222.15 g/mol
Synonym 1M7
Mål HBV
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (225.07 mM; Need ultrasonic)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.