Få mere at vide
1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526243
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526243 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10280344 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526243 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44239DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-19-1
Molekylær formel C15H20BNO2
Molekylvægt (g/mol) 257.14
MDL nummer MFCD08690255
InChI nøgle AYJLGLUJQKZRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid,pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-6-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-6-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-h-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525769
IUPAC navn 1-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol
SMIL CN1C=CC2=CC=C(C=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 257.14
Procent renhed 95%