Få mere at vide
1-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10310953
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10310953 250 mg 250mg
10065762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310953 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00761CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 113100-53-1
Molekylær formel C6H5F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.113
MDL nummer MFCD01936005
InChI nøgle FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
PubChem CID 2775665
IUPAC navn 1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.11
Procent renhed 97%