Få mere at vide
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423223
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10423223 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10399042 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423223 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29541CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 191606-78-7
Molekylær formel C17H31F3N2Sn
Molekylvægt (g/mol) 439.154
MDL nummer MFCD06797466
InChI nøgle KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 12056710
IUPAC navn tributyl-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 439.15
Procent renhed 97%