Få mere at vide
1-Methyl-5-tributylstannanyl-1H-imidazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10730754 250 mg 250mg
10321393 1 g 1g
10492634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10730754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23641CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 147716-03-8
Molekylær formel C16H32N2Sn
Molekylvægt (g/mol) 371.156
InChI nøgle OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl imidazole, tributyl-3-methylimidazol-4-yl stannane, 1h-imidazole,1-methyl-5-tributylstannyl, 1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl, pubchem22530, acmc-1cabs, 1-methyl-5-tributylstannylimidazole, 5-tributylstannyl-1-methylimidazole
PubChem CID 10915651
IUPAC navn tributyl-(3-methylimidazol-4-yl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-tributylstannanyl-1H-imidazole
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 371.15
Procent renhed 97%