Få mere at vide
1-methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazol, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438087 1 g 1g
15499215 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51405.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazol anvendes i lægemidler, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147716-03-8
Molekylær formel C16H32N2Sn
Molekylvægt (g/mol) 371.156
MDL nummer MFCD01319031
InChI nøgle OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10915651
IUPAC navn tributyl-(3-methylimidazol-4-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Synonym 1-methyl-5-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl imidazole, tributyl-3-methylimidazol-4-yl stannane, 1h-imidazole,1-methyl-5-tributylstannyl, 1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl, pubchem22530, acmc-1cabs, 1-methyl-5-tributylstannylimidazole, 5-tributylstannyl-1-methylimidazole
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 371.15
Procent renhed ≥90%