Få mere at vide
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10153314 250 mg 250mg
11350647 250 mg 250mg
10011054 1 g 1g
10428904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10153314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-15-5
Molekylær formel C9H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 208.235
MDL nummer MFCD08271952
InChI nøgle URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 7537648
IUPAC navn 1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.24
Procent renhed 97%